810299P
Avanti
25-(C4 TopFluor™) 25-OH cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810299P, powder
Synonym(e):
25-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-25-hydroxycholesterol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810299P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (810299P-100ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810299P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)