Wichtige Dokumente
330275W
Avanti
Glycolithocholic acid-D4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (MS)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)