Merck
330258P
Avanti
Lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β;-cholanic acid-3α;-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36D4O3
Molekulargewicht:
380.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (330258P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChIKey
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330258P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)