Merck
330257W
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3α,12α-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36D4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141802
NACRES:
NA.12
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])CC3)C)C1)CC[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
InChIKey
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330257W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)