Merck
Z742492
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
7 x 50 mm saw tooth, for microtubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.61
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
7 x 50 mm saw tooth, for microtubes
Verpackung
pkg of 5
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1000-M7
Allgemeine Beschreibung
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)