Z740947
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 48 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × L
18 mm × 150 mm
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740947-48EA | 4061833641552 |