Merck
Z693766
LabJaws lattice rod end connector
nickel plated
Synonym(e):
clamp holders, frame connectors
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Materialien
nickel plated
Hersteller/Markenname
Troemner 916126
Backenkapazität
0-13 mm
Allgemeine Beschreibung
Holds rods firmly at 90°. Use when semi-permanent installations are required. Comes with two set screws.
Rechtliche Hinweise
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1