Merck
Z122033
Sigma-Aldrich
Aldrich® Gitterstangen
rod L 48 in., aluminum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Materialien
aluminum
Stab L
48 in.
Stabdurchm.
1/2 in.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)