Merck
Z107174
Sigma-Aldrich
Gitterstab-Kklemme
die cast aluminum (alloy)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Materialien
die cast aluminum (alloy)
Verpackung
set of 12 ea
Allgemeine Beschreibung
Mit Imbus-Schrauben. Benutzung ohne Demontage des bestehenden Stativaufbaus möglich.
Anwendung
Zur Verwendung mit 12mm Gitterstäben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)