Z611190
Hirschmann® Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.8 mm × 1 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112203
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9211080
L × ID × AD
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
Röhrchendurchm.
0.8 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)