Z623997
Hirschmann® capillary tube
both ends open, outside L × diam. 120 mm × 1.35 mm, pkg of 1000 ea 4x250 packs
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of 1000 ea 4x250 packs
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9201312
Verfügbarkeit
available only in EU
ID
0.95 mm
outside L × diam.
120 mm × 1.35 mm
Röhrchendurchm.
0.95 mm
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z623997-1000EA |