Merck
Z114995
Sigma-Aldrich
Capillary tube
tube capacity 100-200 μL
Synonym(e):
851325
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
clear
glass
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 851325
Röhrchenkapazität
100-200 μL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)