NORBMTS58008
Norell® Microbore-NMR-Rohr
for Bruker 2.5 mm probe
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
for Bruker 2.5 mm probe
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Norell BMT-S-5-800-8-W/ 2.5mm STEM
Parameter
800 MHz frequency
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ultra-Präzisions-NMR-Röhrchen für die Bruker 2,5 mm Mikrosonde bietet Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit. Es verfügt über eine konische Spindel unter einem hochpräzisen 800 MHz 5 mm NMR-Röhrchen der Select Serie, das selbst bei starken Temperaturgradienten gleichmässig performt.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)