Merck
Z562912
Wilmad® Koaxialeinsatz, vollständiger Satz
inner tube O.D. × I.D. 2.97 mm × 1.96 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Beschreibung
set includes insert and spacer
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 518-COMPLETE
Parameter
<600 MHz frequency
Innenschlauch AD × ID
2.97 mm × 1.96 mm
Allgemeine Beschreibung
Der Koaxialsatz wird für Hochfeld-Experimente unter 600 MHz empfohlen.
Vorteile:
  • Zwischen drei unterschiedlichen Probenverhältnissen während Experimenten mit externer Referenz wählen.
  • Ideal für Experimente bei wechselnden Temperaturen.
  • Im Komplettsatz sind der Einsatz und das äussere Röhrchen am Boden verschmolzen.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)