Z603937
Binder Trockenschrank der Serie ED
ED 53, RS422 interface: no, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
drying ovens
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
Hersteller/Markenname
ED 53
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
L × B × H
575 mm × 634 mm × 617 mm
Innenraumvolumen
53 L
Gewicht
41 kg
Allgemeine Beschreibung
- Öfen der Baureihe APT-Line mit Vorheizkammer-Technologie
- Digitale Temperatureinstellung mit Rampenfunktion
- Sicherheitsklasse 2
- 2 verchromte Einlegeböden
- Einstellbare Ventilation mit Lüftungsanschluß, Durch. 50 cm, mit Klappe und Lüftungsschlitzen vorne.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z603937CH-1EA | |
Z603937-1EA | |
Z603937EU-1EA | |
Z603937GB-1EA |