Z618039
Binder Trockenschrank der Serie ED
ED 056, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
drying ovens
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ED 056
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
15 above room temperature-300 °C temp. range
Innenraumvolumen
57 L
Innenseite L × B × H
565 mm × 560 mm × 625 mm
Gewicht
39 kg
Allgemeine Beschreibung
- Öfen der Baureihe APT-Line mit Vorheizkammer-Technologie
- Digitale Temperatureinstellung mit Rampenfunktion
- Sicherheitsklasse 2
- 2 verchromte Einlegeböden
- Einstellbare Ventilation mit Lüftungsanschluß, Durch. 50 cm, mit Klappe und Lüftungsschlitzen vorne.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z618039-1EA | |
Z618039EU-1EA | |
Z618039CH-1EA | |
Z618039GB-1EA |