Z568112
Wilmad® Niederdruck-/Vakuum-NMR-Röhrchen (LPV)
frequency 300 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 507-LPV-7
Parameter
300 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
25 μm
Konzentrizität
51 μm
Durchmesser
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Merkmale:
- Der fettfreie PTFE-Kolben bietet eine zu 100 % kontaminationsfreie Versiegelung. Das achsensymmetrische Design garantiert die Anwendung in Spin-Experimenten.
- Kostengünstig und verlässlich
ACHTUNG: Aufgrund der Eigenschaften von Glas ist äußerste Vorsicht geboten, wenn mit erhöhtem oder verringertem Druck gearbeitet wird, da die Leistung der Röhren unter Druck oder Vakuum nicht gewährleistet werden kann. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets eine angemessene Sicherheitsabschirmung verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568112-1EA | 4061832800424 |