Merck
Z562866
Wilmad® Schnelldruckventil, NMR-Röhrchen, 5 mm Durchm.
Medium wall, frequency 300 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
quartz tube
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 524-QPV-7
Parameter
150 psi pressure
300 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
51 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Allgemeine Beschreibung
Speziell entwickelt um Messung bei folgenden Anwendungen zu vereinfachen: katalytische Reaktionen, Gas/Flüssig-Phasenreaktionen, luftempfindliche Proben, Messungen bei erhöhter Temperatur mit niedrig siedenden Lösungsmitteln, EPR-Spektrometrie. Das Quick-Pressure-Ventil kann an Quarz-Messröhrchen für EPR mitteln einer gestaffelten Versiegelung am Pyrex-Teil des Ventils befestigt werden.
  • Einfach zu bedienen - eine Drehung zum Öffnen, eine Drehung zum Schliessen
  • Grössere Öffnung für eine komfortable Probenzugabe
  • Geringes Gewicht, konzentrisches Design für eine bessere Performance
  • Anschlüsse passend für 1/16 in. und 1/8 in.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)