Merck
Z544485
Molymod® Molekülbausatz
teacher/researcher set, biochemistry
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Leistungsmerkmale
no. of atoms 257
no. of bonds 160
Hersteller/Markenname
Molymod MMS-007
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung von realistischen Modellen im Maßstab 2.8cm =100pm (offen) oder 1.7cm = 100pm (mit Spheren, nur Organikset). Jedes Set enthält farbkodierte Atome (mit Bindungslöchern im korrekten Winkel) und Bindungen in einer Plastikbox.
100 hydrogen atom-links, 10 hydrogen (ll), 68 carbon (ll, lll, lV), 40 oxygen (l, ll), 34 nitrogen (ll, lll, lV), 2 sulphur (ll), 6 phosphorus (lV), 2 metal (lV, Vl), Links: 150 non-vis colourless & 10 ‘V′-links
Rechtliche Hinweise
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)