Merck
Z184772
Cochranes Molekül-Modell
orbit, basic structural chemistry
Synonym(e):
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Beschreibung
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Leistungsmerkmale
no. of atoms 290
no. of bonds 190
Hersteller/Markenname
Cochranes 0026
Allgemeine Beschreibung
Basis Strukturchemie mit Textkarten (Z12,905-4)
Ein umfassendes Modellsystem mit 15 Bindungskonfigurationen und Plastikatomen in 12 Farben. Kohlenstoff in 9 Konfigurationen: Linear, trigonal (in 5 verschiedenen Winkeln), tetraedrisch, octaedrisch und trigonal-bipyramidal. In zwei Größen erhältlich: Minit ind Orbit.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z184772-1KT4061833010938