Merck
Z544469
Sigma-Aldrich
Molymod® Molekülbausatz
teacher/researcher set, organic/inorganic
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Leistungsmerkmale
no. of atoms 106
no. of bonds 86
Hersteller/Markenname
Molymod MMS-004
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung von realistischen Modellen im Maßstab 2.8cm =100pm (offen) oder 1.7cm = 100pm (mit Spheren, nur Organikset). Jedes Set enthält farbkodierte Atome (mit Bindungslöchern im korrekten Winkel) und Bindungen in einer Plastikbox.
(20) black carbon atom parts: (14) tetrahedral, (6) trigonal bipyramidal
(22) red oxygen atom parts: (16) angular divalent, (6) tetrahedral
(14) white hydrogen atom parts: (12) monovalent, (2) linear divalent
(13) yellow sulfur atom parts: (8) angular divalent, (4) tetrahedral, (1) octahedral
(10) blue nitrogen atom parts: (6) tetrahedral, (4) pyramidal
(7) purple phosphorus atom parts: (4) tetrahedral, (1) trigonal bipyramidal, (2) pyramidal
(8) green monovalent halogen atom parts
(14) grey metal atom parts: (4) monovalent, (2) angular divalent, (2) trigonal planar, (4) tetrahedral, (1) octahedral
(12) Lone pair 2D paddles: (6) pink, (6) purple
(6) beige lone pair electrons
(38) medium-length 31mm grey links
(36) long flexible 46mm grey links
(12) medium-length 31mm purple links
Storage box
Instructions
Rechtliche Hinweise
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)