Merck
Z416436
Supelco
EZSafe® flash-chromatography assembly
capacity 2,000 mL, With fritted disc (porosity C)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
2,000 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Säulen für die Niederdruckanwendung, max. 0,4 bar Überdruck, mit bruchsicheren PTFE Fittings und Schraubverbindern für die erhöhte Sicherheit und einfache Handhabung.
  • Bruch ist unmöglich weil Ventil und freie Tropfspitze ist aus unzerbrechlichem PTFE sind
  • GL-45 Schraubverbindungen für sichere und dichte Verbindungen
  • Keine verklemmten Schliffe mehr
  • Keine gefetteten Hähne mehr
  • Lieferbar in Standard Ausführung oder mit Fritte
Die Fertigsysteme bestehen aus Säule und PTFE Durchflußregler, GL-45 Deckel, Lösungsmittelvorratsbehälter und GL-45 Anschlussadapter sind separat erhältlich.
Rechtliche Hinweise
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)