Merck
Z326542
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, transparent
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Verbindung
joint: ST/NS neck10/19
Beschreibung
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR37243 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.