Merck
Z412600
Sigma-Aldrich
Ultraschall-Prozessor 130 W
AC/DC input 117 V AC
Synonym(e):
Ultrasonic homogenizer, Ultrasonic mixer
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials VCX130-117V
Verfügbarkeit
not available in EU
Allgemeine Beschreibung
  • 20 kHz
  • Digitales Leistungsmessgerät
  • Impulsgeber mit vollem Funktionsumfang, Aus-Zyklus: 1 s, Ein-Zyklus: regulierbar von 1 bis 10 s
  • Elektronischer Zeitgeber, regulierbar von 1 bis 10 Stunden
  • Regulierbare Ausgabesteuerung
  • Automatische Feineinstellung
Zur Verarbeitung von mittleren Probenvolumen von 150 μl bis 150 ml. Das Gerät verfügt über einen piezoelektrischen Wandler und einen Fußschalter-Anschluss. Der Versand erfolgt in betriebsbereitem Zustand mit Titansonde (138 mm lang × 6 mm Spitzendurchm.), Werkzeugkit und Gebrauchsanleitung.