Merck
Z223050
Extender for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials 630-0410
Allgemeine Beschreibung
Verlängerungen, kommen immer dann zum Einsatz, wenn schmale, tiefe Gefässe beschallt werden müssen. Verlängern um 126mm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z223050-1EA4061833577554