Merck
Z192740
Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor
Ultra-high intensity, tip diam. 3 mm, tip volume 1-10 mL
Synonym(e):
Ultra-high intensity sonicator tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials 630-0418
Spitzendurchm.
3 mm
Spitzenvolumen
1-10 mL
Allgemeine Beschreibung
Geschliffene Microtips zum Einschrauben in 13mm Standardhörner, verstärken das Schallfeld beträchtlich, für besonders kleine Volumina.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure