Merck
Z320226
PTFE washer for Quickfit® cone/screw thread adapter
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Synonym(e):
QW24/6
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Leistungsmerkmale
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Hersteller/Markenname
Quickfit
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Fitting
24 thread
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)