Z266167
Nalgene® FEP Flasche
Narrow-mouth, capacity 1000 mL, clear Bottle
Synonym(e):
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Verbindung
Joints threaded neck (38)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 1600-0032
Flaschendurchm. × H
90 mm × 203 mm
Kapazität
1000 mL
Farbe
clear Bottle
white Screw closure
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z266167-1EA | 4061832616674 |