Merck
Z130230
Nalgene® FEP Flasche
capacity 30 mL, Narrow-mouth, clear Bottle
Synonym(e):
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Verbindung
Joints threaded neck (20)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1600-0001
Flaschendurchm. × H
32 mm × 75 mm
Kapazität
30 mL
Farbe
clear Bottle
white Screw closure
Allgemeine Beschreibung
Maximale Resistenz gegenüber Chemikalien bei hohen und niedrigen Temperaturen. Geeignet für die Spurenanalyse, Lagerung von hochreinen Proben und org. Lösungsmitteln. Autoklavierbar. Dichter Schraubverschluß aus Tefzel® ETFE. Flaschen und Verschluß halten Temperaturen von -105 bis 150 °C aus. Durch schwarze Pigmentierung absolute Undurchlässigkeit für sichtbares und UV Licht bis 5,000 Å. Ideal für lichtempfindliche Materialien.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)