Merck
Z256803
Ace Allihn condenser with Ace-Thred hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 5946118
Mantel L
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffe in NS 24/40. Abschraubbare Schlaucjolive aus UHDPE (ultradichtes HDPE) für 6mm Schläuche für einfachen Schlauchanschluß. Selstdichtende Verschraubung mit Silikondichtung. Höhe der einzelnen Kugel ca. 5cm.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z256803-1EA4061832362991