Z422304
Aldrich® concentrator condenser head
Overall H 275 mm, Joints: ST/NS 24/40 (2)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
Joints: ST/NS24/40 (2)
Gesamt H
275 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sicheres Abtrennen der Dampfphase: der heiße Dampf wird durch das innere Rohr geführt und kondensiert beim Absteigen auf dem Spiralkühler.
Eigenschaften:
• Vereinigt 3 Geräte in einem
• Kompakte Bauform, nur 30cm hoch
• Vakuumfest
• Äußerer Kühlmantel
Eigenschaften:
• Vereinigt 3 Geräte in einem
• Kompakte Bauform, nur 30cm hoch
• Vakuumfest
• Äußerer Kühlmantel
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z422304-1EA | 4061832115627 |