Merck
Z252263
Kimax® Zentrifugenröhrchen, Öl und Witterungseinflüsse
capacity 100 mL
Synonym(e):
45241-100, Centrifuge Tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
RCF 800 × g
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 45241
AD × L
37 mm × 200 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Wird zur Rückstandsbestimmung in verflüssigten Erdölgasen (LP) nach ASTM-Methode D2158 benutzt. Auf "Inhalt" kalibriert und zertifiziert. Skala und Beschriftung aus weissem Keramikemaill.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)