Wichtige Dokumente
Z185221
Doppelspitzenkanüle
L 24 in., gauge 14
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
24 in.
Manometer
14
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
V2A Edelstahl, noncoring.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z185221-1EA | 4061832530727 |