Z115134
Fläschchen, V-Vials® mit Schraubdeckel mit offener Kappe
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Durchm. × H
13 mm × 44 mm
Volumen
1 mL
Fitting
13-425 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115134-12EA | 4061832314273 |