Merck
Z188700
Supelco
Wheaton Probenfläschchen
clear, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Synonym(e):
Wheaton-Probenfläschchen aus Glas
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
13 - 425
Durchm. × H
15 mm × 46 mm
Volumen
4 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Das Borsilikatglasfläschchen ist autoklavierbar, leicht zu sterilisieren und wird zum vor Kontamination geschützten Aufbewahren von Substanzen verwendet. Kappen für dieses Produkt müssen separat bestellt werden.
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z188700-1PAK4061837617195