Z102458
Doppelspitzen-Nadel
gauge 16, L 36 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
36 in.
Manometer
16
Allgemeine Beschreibung
V2A Edelstahl, ein Ende coring, eines noncoring.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)