Z182168
Perfektum® Dreiwege-Hahn mit Überwurfmutter
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
hose barb for 1/8 to 3/16in. I.D. tubing
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6010
Allgemeine Beschreibung
Luerhülsen auf Luerkern und Schlauch seitlich. Schlauch ID 2mm.
Rechtliche Hinweise
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)