Merck
Z177342
Scienceware® Mikrotrichter
top I.D. 24 mm, stem diam. 4.5 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14685-0024
Schaftdurchm.
4.5 mm
Oberteil ID
24 mm
Allgemeine Beschreibung
PP. Nützlich für Mikro-Arbeit, zum Büretten füllen, Manometer usw.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)