Merck
Z169641
Supelco
Spectroline® UV-Lampe, E-Serie
output8 W, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
B × L × H
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
Ausgabe
(This product is supplied with an EU plug)
8 W
Allgemeine Beschreibung
Können allein (in der Hand gehalten) oder in Sichtgeräten verwendet werden. Die Lampen enthalten eine Langwellen- (365nm) und eine Kurzwellenröhre (254nm). 230V sind CE-konform.
Rechtliche Hinweise
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Separation of AMP (adenosine monophosphate); ATP (adenosine triphosphate)
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product