Merck
Z169447
Supelco
Spectroline® CM UV-Sichtschrank
Cabinet CM-26, AC/DC input 230 V AC, 50 Hz, European 2-pin plug
Synonym(e):
UV Light Viewing Enclosure
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Leistungsmerkmale
CSA approved
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
B × L × H
9 in. × 12 in. × 6 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Ausgestattet mit einer 6-Watt-UV-Lampe der E-Serie.
Eine tragbare, leichte Minikammer aus Aluminium mit zwei herausnehmbaren Lampen von 4 und 6 Watt, so dass diese auch in der Hand benutzt werden können. Die Lampen liefern lang- und kurzwellige Strahlung zum Betrachten von DC-Platten, UV-Fluoreszenz- oder Absorptionsdemonstrationen. Flexible konturierte Sichter für das eingebaute UV-absorbierende Fenster und leicht zugängliche Filzvorhänge. Die Bodenplatte kann entfernt werden, um das Gerät auf einen Transilluminator zu stellen, zur Steigerung von Intensität und Kontrast. Das Gerät trägt ein CE-Zeichen, ist in der UL-Liste und entspricht den OSHA-Anforderungen.
Anwendung
  • Spectroline® CM UV-viewing cabinet was used to produce a camera with UV lamp.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used as TLC accessory and also may be used as thermo UV lamps.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used to study the chromatograms obtained from GC-MS analysis.
Rechtliche Hinweise
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Construction of a low-cost ultraviolet-viewing cabinet with lamp
Alvarenga, Elson Santiago de, William Argolo Saliba, and Benjamin Goncalves Milagres.
Quimica nova, 28, 927-928 (2005)