Merck
Z115231
Scienceware® piezoelectric lighter
safe, useful tool for igniting Bunsen burners, gas stoves, propane, and oxyacetylene torches
Synonym(e):
piezo ignitor, piezo lighter, piezoelectric ignitor
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Größe
1 in. × 1 1/2 in. × 8 in.
Allgemeine Beschreibung
Ein sicheres, nützliches Werkzeug zum Zünden von Bunsenbrennern Gasöfen, Propan- und Acetylenschneidbrennern. Erzeugt Entladungen von 6-8 Blitzen von 20kV ohne Batterien, Brennstoff oder Feuersteine. Kunststoffgriff und Wandhalterung.
Sonstige Hinweise
When using the product, the end of the barrel should be inserted in the middle of the actual gas flow, not off to the side. The gas needs to flow through the holes in the end of the barrel. Please note that the spark isn′t very large.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)