Z178055
Scienceware® Poxygrid® Glaswaren-Abtropfständer
pkg of 1 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18805-0000
L × B × H
16 3/4 in. × 6 1/2 in. × 19 in.
Allgemeine Beschreibung
Halter aus plastikbeschichtetem Stahldraht, montiert auf PS Platte. Für Glasgeräte bis 5 L Inhalt. Drei Reihen speziell für größere Geräte mit mindestens 18 mm Öffnung, oberste Reihe mit 12 Aufnahmen für Reagenzgläser.
Kann frei aufgestellt werden, auch zur Wandmontage geeignet.
Kann frei aufgestellt werden, auch zur Wandmontage geeignet.
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)