Merck
Z103071
Sigma-Aldrich
Jacketed addition funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tropftrichter mit Temperiermantel, 250 ml, mit NS 24/40 Schliffen. Ohne Druckausgleich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z103071-1EA4061832114538