Z117420
Jacketed addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 250 mL
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
250 ml, mit NS 24/40 Schliffen. Mit Druckausgleich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z117420-1EA | 4061832131306 |