WHA3002917
Whatman® Chromatographie-Papiere aus Cellulose
2 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
Synonym(e):
Whatman paper, Z270830, blotting papers, chromatography papers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose membrane
sheets
Qualität
for chromatography
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
2 Chr
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 3002-917
Whatman Article No. 28419210 (US reference)
Parameter
115 mm/30 min flow rate
B × L
46 cm × 57 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Typ 1 Chr: Standard für Chromatographie. Dünnes Papier mit glatter Oberfläche, mittelschnell laufend.
Typ 2 Chr: Für Anwendungen mit höherer Auflösung geeignet. Dünnes Papier mit gl. Oberfläche, langsam laufend.
Typ 3MM Chr: Für Elektrophorese und allgemeine Chromatographie. Dickes Papier mit glatter Oberfläche, mittelschnell.
Typ 4 Chr: Für Routine- oder repetitive Chromatographie mit geringer Beladung. Dünnes Papier mit glatter Oberfläche, schnell.
Typ DE 81: DEAE Cellulosepapier. Schwach basischer Anionentauscher. Dünnes Papier, mittelschnell.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)