WHA10318493
Whatman® qualitative filter paper, Grade 470
sheets, L × W 460 mm × 570 mm
Synonym(e):
Z749478
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
sheets
Leistungsmerkmale
Grade 470
Verpackung
pk of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10318493
Whatman Article No. 28414407 (US reference)
Parameter
fast flow rate
L × B
460 mm × 570 mm
Porengröße
20-30 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Soft surface
- For gelatinous samples.
- The absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)