WHA3001845
Whatman® Chromatographie-Papiere aus Cellulose
1 CHR Sheets, W × L 100 mm × 300 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Z742171, blotting papers, cellulose membranes, whatman paper
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose membrane
sheets
Qualität
for chromatography
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
1 CHR
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 3001-845
Whatman Article No. 28419180 (US reference)
Parameter
130 mm/30 min flow rate
B × L
100 mm × 300 mm
Grundgewicht
87 g/m2
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA3001845 | 4061831613704 |