WHA185304750
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Grade QM-H Filter, Quartz Filter
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 47 mm, pack of 50
Materialien
circles
quartz
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
binder: no
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Whatman 1853-047-50
Durchmesser
47 mm
Dicke
430 μm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)