Merck
WHA1820047
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Z242128, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/A, circles, diam. 47 mm, pack of 100
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/A grade: fast, high loading
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1820-047
Whatman Article No. 28418314 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Dicke
0.26 mm
Porengröße
1.6 μm
Eignung
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Allgemeine Beschreibung
Qualität GF/A: 1,6 μm,
Qualität GF/A, bindemittelfreie Whatman-Glasfaserfilter mit Feinpartikelrückhaltung, hoher Kapazität und schnellen Durchflussraten zum Filtern großer Flüssigkeits- und Luftmengen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sie haben eine nominale Partikelretention von 1,6 µm bei 98 % Effizienz und sind für eine Vielzahl von Anwendungen mit großen Probenvolumina geeignet, wie z. B.:
  • Überwachung der Wasser- und Luftverschmutzung und Abwasserfilterung
  • Lebensmittelanalyse
  • Filterung von Algen und Bakterienkulturen
  • Proteinfiltration
  • Radioimmunoassay mit schwachen β-Strahlern
  • Gravimetrische Bestimmung von Schwebstoffen in der Luft
Sonstige Hinweise
Einsatzgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht zu Diagnosezwecken oder zum Weiterverkauf vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)