Merck
AP4004700
Millipore
Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm
Synonym(e):
Glasfaser-Membranfilter, Porengröße 0,7 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agentur
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Beschreibung
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
475 μm
Porengröße
0.7 μm pore size
Anwendung(en)
PFAS testing
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: AP40
Filtertyp: Tiefenfilter
Überblick
Faserige Millipore-Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Flussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittelharze erhältlich und können mit EO, Gammastrahlung oder Autoklav (121 °C bei 1 Bar) sterilisiert werden.
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz:
Millipore-Filter mit Bindemittelharz weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für schwer kontaminierte Flüssigkeiten. Sie werden zudem häufig zur Klärung von wässrigen Lösungen eingesetzt.
Typ AP15
•Niedrigste Schmutzaufnahmekapazität
•Empfohlener Vorfilter für 0,2- bis 0,6-µm-Filter
Typ AP20
•Geringere Retention, höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
•Empfohlener Vorfilter für 0,8- bis 8,0-µm-Filter
•Verwendung bei vorgelagerten Prozessen zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Typ AP25
•Mit zusätzlicher Dicke wird dieselbe Retention und eine höhere Schmutzaufnahmekapazität als beim AP20 erzielt
•Empfohlen bei Vorfiltern für 0,9- bis 8-µm-Filter, insbesondere für proteinöse und schwer kontaminierte Flüssigkeiten
•Verwendung bei vorgelagerten Prozessen zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Glasfaserfilter ohne Bindemittelharz:
Die Filter ohne Bindemittelharz behalten ihre strukturelle Intaktheit ohne Gewichtsverlust bei, wenn sie auf 500 °C erwärmt werden, und können daher in der gavimetrischen Analyse sowie für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFA
•Hält Feinpartikel mit guter Effizienz selbst bei hohen Durchflussraten zurück
•Empfohlen für die Überwachung von Abwasser und das Auffangen von Schwebstoffen in Gasen (z. B. Rauch aus Schornsteinen)
•Verwendung bei biochemischen Anwendungen (z. B. Auffangen von Zellen und Filtration von Proteinen oder Nukleinsäure-Präzipitaten)
Typ APFB
•Höhere mechanische Festigkeit bei Nässe und höhere Ladekapazität als die Filter des Typs APFA
•Verwendung zur Klärung von Flüssigkeiten, Quantifizierung von Feststoffen in Suspensionen von Feinpartikeln und Szintillationszählung
Typ APFC
•Höhere Retention, insbesondere bei der Entfernung von Feinpartikeln und Mikroorganismen, als bei den Filtern des Typs APFA
•Verwendung zur Bestimmung des Gesamtschwebstoff-Gehalts in Trinkwasser
•Verwendung zum Filtern von Proteinen oder Nukleinsäure-TCA-Präzipitaten und zum Auffangen von Zellen und Mikroorganismen
Typ APFD
•Dicker Filter mit hohem Durchfluss und niedriger Retention
•Verwendung zur Klärung von Suspensionen, die Partikel mit einer Größe von mehr als 1,0 µm enthalten
Typ APFF
•Verwendung zum Filtern von äußerst feinen Präzipitaten, wie Proteinen, Nukleinsäuren oder Serumpräzipitaten
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
Typ AP40
•Empfohlen für Standardmethoden zur Bestimmung des Gesamtschwebstoff-Gehalts 2540D
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
•Behält die strukturelle Intaktheit ohne Gewichtsverlust bei Entzündung auf 550 °C (1022 °F) nach Probenfiltration bei
•Empfohlen zur Bestimmung von flüchtigen Schwebstoffen in Schmutzwasser und industriellen Abwässern
Anwendung
  • Gesamte suspendierte Feststoffe 2540D
  • Empfohlen für EPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
  • Bestimmung flüchtiger Schwebstoffe in Abwässern und Industrieabwässern
  • Stapeltests auf PFAS gemäß OTM-45